Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15672840
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15672840
Marca: Honeywell-Chromasolv 2704582.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥99%
  • Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
  • Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
  • Basso profilo di impurità UV
  • Linea di base LC con gradiente di impurità basso
  • Livelli molto bassi di impurità non volatili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione -24°C (literature)
Nota nome CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 325 nm, max. 0.50 at 300 nm, max. 1.0 at 285 nm
CAS max % 100.0000%
Densità 1.028 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 204°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 91°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C5H9NO
Beilstein 106420
Peso formulazione 99.13
Percent Purity >99%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: N-Methyl-2-pyrrolidone