Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Reagent Grade, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 16674464 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
4 L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 16674464
Marca: Honeywell Research Chemicals M796034L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
CAS max % 1
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Punti di ebollizione 204°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 91°C
Formula molecolare C5H9NO
Formula lineare C5H9NO
Quantità 4 L
Beilstein 106420
Sinonimo 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Grado Reagent Grade Solvents