Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, Spectrophotometric Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 11383548
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11383548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039176.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
For Spectrophotometry/ Chromatography | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 6ppm, H2O 0.05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-50-4
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.13
Numero MDL MFCD00003193
InChI Key SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-metil-2-pirrolidone
SMILES CN1CCCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto di fusione °C to 24°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.033
Punti di ebollizione 204°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Punto di combustione 270°C (518°F)
Odore Amine-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4705
Pressione del vapore 0.29 hPa
Beilstein 106420
Informazioni di solubilità Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Peso formulazione 99.13
Grado Spectrophotometric
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone, Spectrophotometric Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methyl-2-pyrrolidone