Learn More
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 97%
Codice prodotto. 11421500
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11421500
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26924.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5271-27-2
Formula molecolare C11H16N2
Molecular Weight (g/mol) 176.263
Numero MDL MFCD03411603
InChI Key IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
PubChem CID 2760009
IUPAC Name 1-methyl-3-phenylpiperazine
SMILES CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 85°C (0.5 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 176.26
Percent Purity 97%