Learn More
(1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350637
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11350637
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46509CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 124344-98-5
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD08271936
InChI Key ZMDMCKKOZJKHKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-5-phenyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanol, 1h-pyrazole-3-methanol,1-methyl-5-phenyl, 3-hydroxymethyl-1-methyl-5-phenylpyrazole, acmc-20mqzk, 1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methan-1-ol
PubChem CID 14354447
IUPAC Name (1-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)CO)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%