Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methyladenine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10398380 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
Codice prodotto. 10398380
Marca: Thermo Scientific Chemicals 201312500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5142-22-3 | C6H7N5 | 149.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-22-3
Formula molecolare C6H7N5
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Numero MDL MFCD00010532
InChI Key HPZMWTNATZPBIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-amine, 1h-purin-6-amine, 1-methyl, adenine, 1-methyl, n1-methyladenine, 1-methyl-1h-purin-6-ylamine, 6h-purin-6-imine, 1,9-dihydro-1-methyl, 1-methyl-adenine, 1-methyl-9h-purin-6-imine, 1-methylhydropurine-6-ylamine
PubChem CID 78821
ChEBI CHEBI:18083
IUPAC Name 1-methylpurin-6-amine
SMILES CN1C=NC2=NC=NC2=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methyladenine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore Beige or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 26, V,17, 136
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methyladenine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methyladenine