Learn More
1-Methylcyclohexanol, 96%
Codice prodotto. 10687472 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10687472
Marca: Thermo Scientific Acros 126600050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 590-67-0 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-67-0
Numero MDL MFCD00003857
InChI Key VTBOTOBFGSVRMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-methyl, 1-methyl-1-cyclohexanol, cyclohexanol,methyl, 1-methyl-cyclohexanol, 1-methylcyclohexyl alcohol, acmc-1b1ai, 1-methyl-cyclohexan-1-ol, 1-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11550
IUPAC Name 1-methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1(CCCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylcyclohexanol
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 26°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9190g/mL
Punti di ebollizione 168°C (752.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H14O
Formula lineare CH3C6H10OH
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.461
Quantità 5 g
Beilstein 06, 11
Gravità specifica 0.919
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylcyclohexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.