Learn More
1-Methylcyclopentanol, 98%
Codice prodotto. p-7027748
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11456446
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24744.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1462-03-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1462-03-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00001364
InChI Key CAKWRXVKWGUISE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73830
IUPAC Name 1-methylcyclopentan-1-ol
SMILES CC1(CCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylcyclopentanol
Punto di fusione 36°C to 37°C
Densità 0.904
Punti di ebollizione 135°C to 136°C
Punto d'infiammabilità 40°C (105°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN1325
Sinonimo 1-methylcyclopentanol, 1-methyl cyclopentanol, cyclopentanol, 1-methyl, 1-methyl-cyclopentanol, 1-hydroxy-1-methylcyclopentane, cyclopentanol, methyl, 1-methyl-1-cyclopentanol, 1-methylcyclopentanolc, cyclopentanol,1-methyl
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%