Learn More
1-Methylcyclopentene, 98%
Codice prodotto. 11423098
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11423098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18816.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 693-89-0 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 693-89-0
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00001397
InChI Key ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
IUPAC Name 1-methylcyclopentene
SMILES CC1=CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylcyclopentene
Punto di fusione -142°C
Densità 0.779
Punti di ebollizione 73°C to 75°C
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1900640
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methylcyclopentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Methylcyclopentene