Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Methylimidazole, for biochemistry, anhydrous, AcroSeal™
Codice prodotto. 16328247 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Codice prodotto. 16328247
Marca: Thermo Scientific Chemicals 465290010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-47-7
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.11
Numero MDL MFCD00005292
InChI Key MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 1-methyl-1H-imidazole
SMILES CN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methylimidazole
Punto di fusione -2.0°C
Densità 1.0300 g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Indice di rifrazione 1.4955 to 1.4975
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 145 g/L (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 82.12
Grado Biochimica
compliance-icons
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.