Learn More
(1-Methylpiperid-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3629682
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10516154
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC66113CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 14613-37-7
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.219
Numero MDL MFCD06738902
InChI Key KEDTYNCWGSIWBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-aminomethyl piperidine, 3-piperidinemethanamine, 1-methyl, c-1-methyl-piperidin-3-yl-methylamine, 1-methyl-3-aminomethyl-piperidine, 1-methyl-3-piperidinemethanamine, 1-1-methylpiperidin-3-yl methanamine, 1-methylpiperid-3-yl methylamine
PubChem CID 13675353
IUPAC Name (1-methylpiperidin-3-yl)methanamine
SMILES CN1CCCC(C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Methylpiperid-3-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 97%