Learn More
1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10161222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10161222 1 g Amber Glass Bottle 1g
10405332 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10161222 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00770DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2976-30-9
Formula molecolare C7H7NO4S
Molecular Weight (g/mol) 201.196
Numero MDL MFCD00047803
InChI Key XONGBDXIFQIQBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfone, sulfone, methyl p-nitrophenyl, 1-methanesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-methylsulfonylnitrobenzene, methyl p-nitrophenyl sulfone, 4-methylsulfonyl nitrobenzene, benzene, 1-methylsulfonyl-4-nitro, 4-methylsulfonyl nitro benzene, 1-methylsulphonyl-4-nitrobenzene
PubChem CID 258434
IUPAC Name 1-methylsulfonyl-4-nitrobenzene
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Methylsulfonyl)-4-nitrobenzene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3SO2C6H4NO2
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.20
Percent Purity 97%