Learn More
1-n-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, 99%
Codice prodotto. 11446180
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 11446180
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27100.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 343952-33-0 | C10H16BF4N | 237.049 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 343952-33-0
Formula molecolare C10H16BF4N
Molecular Weight (g/mol) 237.049
Numero MDL MFCD03095460
InChI Key VISYYHYJMCAKAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate, 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, acmc-1adzo, dsstox_cid_29131, dsstox_rid_83350, dsstox_gsid_49275, 1-butyl-4-picolinium tetrafluoroborate, pyridinium, 1-butyl-4-methyl-, tetrafluoroborate 1-, 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate t
PubChem CID 11492406
IUPAC Name 1-butyl-4-methylpyridin-1-ium;tetrafluoroborate
SMILES [B-](F)(F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=C(C=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate
Densità 1.2
Indice di rifrazione 1.4
Quantità 5 g
Peso formulazione 237.06
Percent Purity 99%