Learn More
1-n-Butylcyclohexanol, 98%
Codice prodotto. 11498967
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11498967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20579.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5445-30-7 | C10H20O | 156.269 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5445-30-7
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.269
Numero MDL MFCD00021404
InChI Key RCHLXMOXBJRGNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-butyl, 1-n-butylcyclohexanol, butylcyclohexanol, 1-butyl-cyclohexanol, 1-butyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 138505
IUPAC Name 1-butylcyclohexan-1-ol
SMILES CCCCC1(CCCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Butylcyclohexanol
Quantità 25 g
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 98%