Learn More
1-(n-Pentyl)cyclopentanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7025174
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11438907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20536.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 194800-16-3
Formula molecolare C10H20O
Molecular Weight (g/mol) 156.269
Numero MDL MFCD00019284
InChI Key LPRXLSZAZXWDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-n-pentyl cyclopentanol, 1-pentylcyclopentanol, 1-amylcyclopentanol, n-amyl cyclopentanol
PubChem CID 549095
IUPAC Name 1-pentylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCCCC1(CCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(n-Pentyl)cyclopentanol
Punto d'infiammabilità 82°C(180°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 98%