Learn More
1-n-Propylcyclopentanol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11430541
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11430541
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20058.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1604-02-0
Formula molecolare C8H16O
Molecular Weight (g/mol) 128.215
Numero MDL MFCD00019282
InChI Key GJEILRJIINEWJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propylcyclopentanol, 1-propyl-1-cyclopentanol, cyclopentanol, 1-propyl, 1-n-propylcyclopentanol, propylcyclopentanol, 1-propyl-cyclopentan-1-ol, 3-06-00-00101 beilstein handbook reference
PubChem CID 98267
IUPAC Name 1-propylcyclopentan-1-ol
SMILES CCCC1(CCCC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Propylcyclopentanol
Quantità 5 g
Peso formulazione 128.21
Percent Purity 98%