Learn More
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%
Codice prodotto. p-7052634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
15431238 250 mg 250mg
15411238 1 g 1g
15421238 5 g 5g
3 options
Codice prodotto. 15431238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55091.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 99747-74-7 | C11H7F3O3S | 276.229 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99747-74-7
Formula molecolare C11H7F3O3S
Molecular Weight (g/mol) 276.229
Numero MDL MFCD00192340
InChI Key WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 1-naphthyl triflate, 1-naphthyl-triflate, 1-naphthalenyl triflate, acmc-20aot0, 1-trifluoromethanesulfonyl naphthalene
PubChem CID 378884
IUPAC Name naphthalen-1-yl trifluoromethanesulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Colore Red
Densità 1.405 g/mL
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Peso formulazione 276.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid