Learn More
1-Naphthylamine-7-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10030280 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10030280
Marca: Fisher Chemical N/0910/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 119-28-8
Punto di fusione 500°C
Colore Beige-Gray
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C10H9NO3S
Numero MDL 4032
Quantità 100 g
Sinonimo 8-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,7-cleve's acid, 1-naphthylamine-7-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, cleve's theta-acid, 1-amino-7-sulfonaphthalene, 1-aminonaphthalene-7-sulfonic acid, 8-naphthylamine-2-sulfonic acid, 1-amino-7-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-naphthalene-7-sulphonic acid
InChI Key QEZZCWMQXHXAFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
IUPAC Name 8-aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 223.246
PubChem CID 8386
Peso formulazione 223.25g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthylamine-7-sulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.