Learn More
1-Nitro-4-n-propylbenzene, 96%
Codice prodotto. 15488869
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15488869
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07730.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10342-59-3 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10342-59-3
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
Numero MDL MFCD00051839
InChI Key SXQBFCVVZIYXHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nitro-4-propyl-benzene, 1-nitro-4-n-propylbenzene, 4-nitro-n-propylbenzene, 4-propylnitrobenzene, benzene, 1-nitro-4-propyl, p-nitropropylbenzene, p-propylnitrobenzene, 1-nitro-4-propylbenzol
PubChem CID 82559
IUPAC Name 1-nitro-4-propylbenzene
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nitro-4-n-propylbenzene
Punto di fusione -14°C
Punti di ebollizione 96°C to 100°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.537
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2043939
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 96%