Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate, pure, indicator gra
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Nitroso-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid, disodium salt hydrate |
Punto di fusione | >300.0°C |
Colore | Yellow to Orange |
Perdita all'essiccatura | 5% max. (1 g, 105°C) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 500 g |
Beilstein | 11, II, 190 |
Indice di Merck | 15, 6731 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble in water |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt hydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.