Learn More
1-Nonanethiol, TRC
Codice prodotto. 30467868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
500mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
30467868 2.5 g 2.50g
30476825 1 g -
30480308 500 mg 500mg
3 options
Codice prodotto. 30467868
Marca: Toronto Research Chemicals TRCN6497652.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-21-6
Materiale o nome chimico 1-Nonanethiol
Peso formulazione 160.1286
InChI Formula InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
IUPAC Name nonane-1-thiol
Formula molecolare C9 H20 S
Molecular Weight (g/mol) 160.32
SMILES CCCCCCCCCS
Sinonimo 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
Specifica
Quantità 2.5 g