Learn More
1-Nonen-3-ol, 98%
Codice prodotto. 11357036
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11357036
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06889.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21964-44-3 | C9H18O | 142.242 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21964-44-3
Formula molecolare C9H18O
Molecular Weight (g/mol) 142.242
Numero MDL MFCD00021953
InChI Key DWUPJMHAPOQKGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-nonen-3-ol, hexylvinylcarbinol, 1-vinylheptanol, hexyl vinyl carbinol, delta1-nonen-3-ol, nonene-1-ol-3, 1-nonene-3-ol, 3-hydroxy-1-nonene, 1-nonen-3 ol, acmc-1bhje
PubChem CID 89560
IUPAC Name non-1-en-3-ol
SMILES CCCCCCC(C=C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Nonen-3-ol
Densità 0.84
Punti di ebollizione 192°C to 194°C
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Indice di rifrazione 1.442
Quantità 5 g
Beilstein 1745976
Peso formulazione 142.24
Percent Purity 98%