Learn More
1-Octanesulfonic acid sodium salt, monohydrate, 99.7%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Specifica
Specifica
| Nome elemento | 1-Octanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate |
| Content And Storage | Store at room temperature (15°C to 30°C) |
| Forma | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Aspetto | White |