missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
2.50L
20L
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Octanol |
| Punto di fusione | -15°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.827g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 196°C |
| Punto d'infiammabilità | 80°C (176°F) |
| Imballaggio | Stainless Steel Can |
| Formula lineare | CH3(CH2)7OH |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.429(lit.) |
| Quantità | 20 L |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto