Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120036 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
2.50L
20L
Codice prodotto. 15611040
Marca: Honeywell Research Chemicals 1126152.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-87-5
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Numero MDL MFCD00002988
InChI Key KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC Name octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Octanol
Punto di fusione -15°C
Colore Colorless
Densità 0.827g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 196°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)7OH
Indice di rifrazione n20/D 1.429(lit.)
Quantità 2.5 L
Beilstein 1697461
Densità vapore 4.5 (vs air)
Peso formulazione 130.23g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Octanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Octan-1-ol