Learn More
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976861 5 g 5g
11966861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 77451-51-5
Formula molecolare C9H8N4O4S
Molecular Weight (g/mol) 268.25
Numero MDL MFCD00009756
InChI Key ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-1-tosyl-1h-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tsnt, 3-nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazol, 3-nitro-1-p-tolylsulfonyl-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-p-toluenesulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 688072
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White to Yellow
Intervallo percentuale saggio 98%
Peso formulazione 268.25
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.