Learn More
1-Pentanol, ACS, 99+%
Codice prodotto. 11327378
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
Codice prodotto. 11327378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030898.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Filtered through 0.2μ filters. Suitable for spectrophotometry, chromatography | CAS: 71-41-0 | C5H12O | 88.15 g/mol
1-Pentanol is used as a key starting material in the production of dichloro-acetic acid pentyl ester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penyl ether (DNPE), pentyl butyrate and amyl acetate. As a solvent, it is used for coating CDs and DVDs. It has been considered to be a replacement for gasoline and diesel fuels due to its combustion properties. Further, it is used as a reagent to prepare derivatives of ferulic acid and caffeic acid, which shows anticancer properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-41-0
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169
InChI Key AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol
PubChem CID 6276
ChEBI CHEBI:44884
IUPAC Name pentan-1-ol
SMILES CCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentanol
Punto di fusione -79°C
Colore Colorless
Densità 0.812 g/mL
Punti di ebollizione 136°C to 138°C
Punto d'infiammabilità 49°C (120°F)
Odore Mild
Formula lineare CH3(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.4103
Quantità 250 mL
Numero UN UN1105
Beilstein 1730975
Indice di Merck 14,7118
Informazioni di solubilità Miscible with water,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Peso formulazione 88.15
Percent Purity ≥99%
Grado ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Pentanol