Learn More
1-Pentanol, ReagentPlus™, ≥99%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
20 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
4L
500mL
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pentanol |
| Punto di fusione | -78°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.811g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 136°C to 138°C |
| Punto d'infiammabilità | 49°C (120.2°F) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | CH3(CH2)4OH |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.409(lit.) |
| Quantità | 100 mL |
| Vedi altri risultati |