Learn More
1-Pentene, 97%
Codice prodotto. 11472728
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11472728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16723.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-67-1 | C5H10 | 70.14 g/mol
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Pentene is used in the preparation of d-xylitol, l-arabinitol and hydrazones of substituted salicylaldehydes. It is also used as a blending agent for of high-octane gasoline. It reacts with p-toluenesulfinate to yield 1-(2-iodo-pentane-1-sulfonyl)-4-methyl-benzene. It is also involved in Gas Chromatography and Liquid Chromatography analysis.
Solubility
Miscible with ethanol, ethyl ether, benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, reducing agents, halogens and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-67-1
Formula molecolare C5H10
Molecular Weight (g/mol) 70.14
Numero MDL MFCD00003567
InChI Key YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pentene, pentene, propylethylene, pentylene, alpha-amylene, alpha-n-amylene, 1-pentylene, 1-n-pentene, unii-alp8m0lu81, pentene-1
PubChem CID 8004
IUPAC Name pent-1-ene
SMILES CCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pentene
Punto di fusione -138°C
Densità 0.64
Punti di ebollizione 30°C to 31°C
Punto d'infiammabilità −51°C (−60°F)
Indice di rifrazione 1.3715
Quantità 25 g
Numero UN UN1108
Beilstein 1731629
Indice di Merck 14,7122
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ethyl ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 70.14
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Pentene