Learn More
1-Phenoxy-2-propanol, tech. 85%
Codice prodotto. 11341637
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11341637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04596.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 770-35-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 770-35-4
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00016861
InChI Key IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-phenoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-phenoxy, phenoxyisopropanol, propylene phenoxetol, 2-phenoxy-1-methylethanol, 1-phenoxy-propan-2-ol, phenyl-.beta.-hydroxypropyl ether, dsstox_cid_7312, dsstox_rid_78402, dsstox_gsid_27312
PubChem CID 92839
IUPAC Name 1-phenoxypropan-2-ol
SMILES CC(O)COC1=CC=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Phenoxy-2-propanol
Densità 1.06
Punti di ebollizione 242°C to 244°C
Punto d'infiammabilità 120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 250 g
Beilstein 1941356
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.