Learn More
1-Phenyl-1,2-ethanediol, 97%
Codice prodotto. 10506941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10506941
Marca: Thermo Scientific Acros 130590050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 93-56-1 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-56-1
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00003546
InChI Key PWMWNFMRSKOCEY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1,2-ethanediol, styrene glycol, phenylethylene glycol, phenylethanediol, phenyl glycol, 1,2-ethanediol, 1-phenyl, phenyl-1,2-ethanediol, styrolyl alcohol, fenylglycol, 1-phenylethylene glycol
PubChem CID 7149
IUPAC Name 1-phenylethane-1,2-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1, 2-ethanediol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 61°C to 67°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 272°C to 274°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH(C6H5)OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, 907
Indice di Merck 15, 8991
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes