Learn More
1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391449
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10133044
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC75904CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6002-15-9
Formula molecolare C10H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 172.187
InChI Key VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC Name 1-phenylimidazole-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.19
Percent Purity 97%