Learn More
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10310494
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10310494
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC24501DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1133-77-3
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD00463580
InChI Key FLYDUXCFCARXHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl, 1-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-phenyl, 5-carboxy-1h-pyrazol-1-yl benzene
PubChem CID 237056
IUPAC Name 2-phenylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=NN1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%