Learn More
1-(Phenylethynyl)cyclohexanol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11404837
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11404837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21808.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20109-09-5
Formula molecolare C14H16O
Molecular Weight (g/mol) 200.281
Numero MDL MFCD00060883
InChI Key LBEMYSKBSYEVAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol, 1-2-phenylethynyl cyclohexan-1-ol, 1-phenylethynylcyclohexanol, acmc-1cey1, 1-phenylethynyl-cyclohexanol, 1-phenylethynyl cyclohexanol #, cyclohexanol,1-2-phenylethynyl, 1-2-phenylethynyl-1-cyclohexanol, 1-2-phenyl-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 593776
IUPAC Name 1-(2-phenylethynyl)cyclohexan-1-ol
SMILES C1CCC(CC1)(C#CC2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylethynyl)cyclohexanol
Punto di fusione 60°C to 62°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 99%