Learn More
1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15458865
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15458865
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34284.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 278593-17-2
Formula molecolare C15H11NO4S
Molecular Weight (g/mol) 301.316
Numero MDL MFCD02682021
InChI Key ISTBYLZYNVIQFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulphonyl indole-3-carboxylic acid, 1-phenylsulfonyl indole-3-carboxylic acid, 1-benzenesulfonyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylsulfonyl
PubChem CID 736484
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)indole-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-carboxylic acid
Punto di fusione 236°C to 240°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.32
Percent Purity 97%