Learn More
1-Piperidinepropionic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4259051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11976391
Marca: Thermo Scientific Acros 440050250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26371-07-3
Formula molecolare C8H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 157.21
Numero MDL MFCD00006515
InChI Key LPDGWMLCUHULJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-piperidinepropionic acid, 1-piperidinepropanoic acid, 3-piperidin-1-yl propanoic acid, unii-6l69a7vpho, piperidine-1-propionic acid, 3-1-piperidinyl propanoic acid, 3-piperidinopropanoic acid, 6l69a7vpho, piperidinepropionic acid, 3-1-piperidinyl propionic acid
PubChem CID 117782
SMILES OC(=O)CCN1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Piperidinepropionic acid
Punto di fusione 86.0°C to 88.5°C
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
IUPAC Name 3-piperidin-1-ylpropanoic acid
Quantità 25 g
Peso formulazione 157.21
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Piperidinepropionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.