Learn More
1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10547210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10547210
Marca: Thermo Scientific Acros 429111000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS 68957-94-8, 68-12-2
CAS min. % 49.0
CAS max % 51.0
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C9H21O6P3
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.4540
Numero MDL MFCD00006583
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15, 7978
Gravità specifica 1.09
Sinonimo 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
InChI Key PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
IUPAC Name 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide
Molecular Weight (g/mol) 318.18
PubChem CID 111923
Peso formulazione 318.18
Percent Purity ≥50% solids
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.