Learn More
1-Propanol, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15615410
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
500 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15615410
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 4028931L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.5%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-23-8
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00002941
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC Name propan-1-ol
SMILES CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Propanol
Punto di fusione -127°C
Densità 0.804g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 97°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.137
Punto d'infiammabilità 22°C (71.6°F)
Punto di combustione 700°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.384
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Pressione del vapore 14.9mmHg (20°C), 10mmHg (147°C)
Numero UN UN1274
Beilstein 1098242
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity ≥99.5%