Learn More
1% Starch Indicator Solution, Reagecon
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Descrizione
- Accuracy: ± 0.1%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indicator solution |
| Imballaggio | HDPE bottle GL45 |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |