Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione per Ultra TMB-Blotting a 1-Step™
Codice prodotto. 13473869 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Encompass
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 13473869
Marca: Thermo Scientific™ 37574
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution is an enhanced single-component horseradish peroxidase (HRP) substrate for Western blotting and immunohistochemistry.
Thermo Scientific™ 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution is an enhanced single-component horseradish peroxidase (HRP) substrate for Western blotting and immunohistochemistry.
Additional Information and Online Ordering
Thermo Scientific 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution is an enhanced single-component horseradish peroxidase (HRP) substrate for Western blotting.
This precipitating, colorimetric Western blot substrate for HRP provides high sensitivity, increased signal-to-noise ratio and low background compared to many other chromogenic substrates. The blotting solution contains soluble TMB (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine), which reacts very quickly with horseradish peroxidase enzyme to produce an insoluble dark blue precipitate that does not fade or flake. The substrate is compatible with both nitrocellulose and PVDF membranes. The blotting solution is supplied ready to use with no mixing required.
Features of 1-Step Ultra TMB-Blotting Solution:
Fast—protein bands visible in less than one minute
Fade-resistant—protein bands stable after membrane drying
Sensitive—detection limit similar to Pierce ECL Western Blotting Substrate
Chromogenic—no special equipment needed for visualization; produces dark blue bands
Ready to use—no organic solvents are required to dissolve; no dilution necessary for use
Applications:
• Chromogenic Western blot detection
• Nitrocellulose membrane blots
• PVDF membrane blots
Specifica
Product Type Substrate
Metodo di rilevamento Colorimetric
Forma Liquid
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Product Line 1-Step
Quantità 250 mL
Substrate TMB
Content And Storage Upon receipt store product at 4°C. Product is shipped at ambient temperature.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.