Learn More
1-tert-Butyl-4-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 11392346
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11392346
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06067.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3282-56-2 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3282-56-2
Formula molecolare C10H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 179.219
Numero MDL MFCD00041253
InChI Key XSCPVQNNFLHGHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 4-t-butylnitrobenzene, 4-tert-butylnitrobenzene, p-t-butylnitrobenzene, p-nitro-t-butylbenzene, 4-t-butyl nitrobenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-nitro, tert-butyl-4-nitrobenzene, acmc-209hw6, benzene,1-dimethylethyl-4-nitro
PubChem CID 76773
IUPAC Name 1-tert-butyl-4-nitrobenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1-tert-Butyl-4-nitrobenzene
Densità 1.0586
Punti di ebollizione 265°C to 267°C
Indice di rifrazione 1.534
Quantità 50 g
Beilstein 2047337
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 98%