Learn More
1-Tetradecanol, 99%
Codice prodotto. 10467002 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10467002
Marca: Thermo Scientific Acros 180730050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-72-1
Formula molecolare C14H30O
Molecular Weight (g/mol) 214.39
Numero MDL MFCD00004757
InChI Key HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC Name tetradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetradecanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37.0°C to 40.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 289.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13OH
Quantità 5 g
Beilstein 01, 428
Indice di Merck 15, 6421
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viscosità 6.4 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 214.39
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid, Crystalline Powder, Crystals, Flakes, Pellets and/or Chunks