Learn More
1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(phenylethynyl)benzene, 97%
Codice prodotto. 15457775
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15457775
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H30638.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
CAS: 21850-30-6 | C22H16 | 280.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(phenylethynyl)benzene
CAS 21850-30-6
Punto di fusione 212°C to 214°C
Formula molecolare C22H16
Numero MDL MFCD12407077
Quantità 1 g
Sinonimo 1-trans-2-phenylethenyl-4-phenylethynyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethynyl benzene, 4-ethynyl-trans-stilbene, e-4-phenylethynyl stilbene, 4-phenylethynyl-cis-stilbene, 4-trans-beta-styryl diphenylacetylene, 1-phenylethynyl-4-trans-styryl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-phenylethynyl benzene #
InChI Key UIWXLKXVVDEMKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=CC1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1-(2-phenylethenyl)-4-(2-phenylethynyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 280.37
PubChem CID 5378113
Peso formulazione 280.37
Percent Purity 97%