Learn More
1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, 98%
Codice prodotto. 15410248
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15410248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53436.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71789-10-1 | C8H12Si | 136.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and ammonia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71789-10-1
Formula molecolare C8H12Si
Molecular Weight (g/mol) 136.27
Numero MDL MFCD00066350
InChI Key JKYMNPFNLMDSFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-trimethylsilyl-1,4-pentadiyne, trimethyl penta-1,4-diynyl silane, trimethyl penta-1,4-diyn-1-yl silane, 1,4-pentadiynyltrimethylsilane, silane,trimethyl-1,4-pentadiyn-1-yl
PubChem CID 144510
IUPAC Name trimethyl(penta-1,4-diynyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C#CCC#C
Specifica
Punti di ebollizione 42°C (25mmHg)
Materiale o nome chimico 1-Trimethylsilyl-1,4-pentadiyne
Quantità 1 g
Formula lineare HC≡CCH2C≡CSi(CH3)3
Numero UN UN1993
Punto d'infiammabilità 8°C (46°F)
Peso formulazione 136.27
Percent Purity 98%
Densità 0.789