Learn More
1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 99%
Codice prodotto. 10582571 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10582571
Marca: Thermo Scientific Acros 169970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1439-36-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1439-36-7
Formula molecolare C21H19OP
Molecular Weight (g/mol) 318.36
Numero MDL MFCD00008774
InChI Key KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
PubChem CID 15038
IUPAC Name 1-(triphenyl-$l^{5}-phosphanylidene)propan-2-one
SMILES CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203.0°C to 207.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)3P=CHCOCH3
Quantità 25 g
Peso formulazione 318.34
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder