Learn More
Masterflex™ Rubinetto d'arresto a 1 via con connettore Luer
Click to view available options
Materiale:
Polycarbonate
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- One-way stopcock with male lock luer connection
- Handle rotates 90 degrees on one-way stopcocks
Specifica
Specifica
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| N. per custodia | Confezione da 100 |