Learn More
Uvex Scarpa bassa 68082 S1 PL
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- La uvex 1 x-craft è progettata per il lavoratore ed è un validissimo supporto in qualsiasi condizione e attività.
- Supporto e flessibilità totali sono garantiti nell’avampiede grazie alla suola con uvex bionom x e alla flexzone integrata. Inoltre, uvex 1 x-craft rappresenta una soluzione avanzata in termini di resistenza all’abrasione, protezione e traspirabilità grazie al copripuntale dinamico, alla tomaia e alla struttura della linguetta perforata.
- La suola i-PUREnrj planet garantisce un'ammortizzazione con il 15% di materiale rigranulato.
- uvex 1 x-craft è la scarpa antinfortunistica all’avanguardia in termini di sostenibilità, comfort, design sportivo e innovazione.
Specifica
Specifica
| Colore | Black, Green |
| Materiale | Polyurethane |
| Size | 37 |
| Materiale dello zoccolo | Composite |
| Monouso | Reusable |
| Sesso | Unisex |
| Fit | Standard Width |
| Senza lattice | Yes |
| Waterproof | No |
| EN ISO 20345 | S1 |
| Vedi altri risultati |