Learn More
Fisherbrand™ 10-17mm Tube Rack
Codice prodotto. 15728177 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (40)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15728177
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Incorporates two rotatable, hinged shelves to accommodate varying tube size. The multi-purpose Fisherbrand™ 10-17mm tube facilitates more comfortable pipetting and makes efficient use of limited space.
  • The 10-17 mm Tube Rack comes with FOUR interchangeable tube segments.
  • Ergonomic handles for ease of transporting the rack.
  • Molded grid on both sides of the shelves for quick sample identification and retrieval.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple, Natural
Capacità Tubes (40)
Larghezza (sistema metrico) 10.7 cm
Altezza (sistema metrico) 7.7 cm
Diametro (sistema metrico) pozzetto 17 mm