Learn More
Fisherbrand™ -10 to +50 Eco Therm Immersion Laboratory Thermometer
Codice prodotto. 15452685 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di immersione:
Partial
Total
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15452685
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Green spirit thermometers filled with non toxic expansion liquid.
  • Quality and resolution make these ideal substitute for general purpose mercury thermometers
  • Each thermometer is fitted with Brannan non roll end cap
  • Cap has integral ring to allow the thermometer to be suspended and is supplied in protective PVC packaging
Specifica
Tipo di immersione Partial
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Green Spirit
Product Type Laboratory Immersion Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) -10°C to +50°C
Accuracy ±1.5°C
Suddivisione 0.5°