Learn More
Heidolph™ 10° Angle Platform Shakers
Codice prodotto. 10459882 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
2 to 50 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10459882
Marca: Heidolph™ 5433221000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Duomax 1030 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg and features a tilt angle of 10° for a much stronger motion.
  • The Duomax 1030 is a medium-sized model and accepts load capacities of 5 kg
  • Features tilt angle of 10° for a much stronger motion
  • Set and continuously adjust the variable speed on the analog control knob from 2 to 50 rpm - ideal for media bottles
  • Duomax 1030 digital rocker with timer, 290 x 258 mm platform, 10° tilt angle and variable speed of 2-50 rpm, 230VAC (order accessories separately)
  • This model is suitable for the modular incubator system and is recommended for applications which require variable temperature control up to 65° C
  • An analog process timer allows for unattended operation and can be set from 1 to 120 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 10°
Capacità portata carico (sistema metrico) 5 kg
Intervallo di velocità 2 to 50 rpm
Requisiti elettrici 230/240 V, 50/60 Hz
Tensione 230/240 V
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Certificazione/Conformità EN 60529
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 375 mm
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Larghezza (sistema metrico) 320 mm
Tipo di unità di controllo Electronic
Modello Duomax 1030
Intervallo di umidità 80%
Include Non-skid Rubber mat
Intervallo temporizzatore 1 to 120 min.